CF0001
1-Chloro-3,3-dimethylbenziodoxole
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
InChI
1S/C9H10ClIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3
HEBYOYIIQNKPGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.