CDS013171
[2-(tert-Butylsulfanyl)phenyl]acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(C)(C)Sc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C12H16O2S/c1-12(2,3)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(13)14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
AZZKNJHRWWLARP-UHFFFAOYSA-N