Key Documents
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6D3H12BO2
Peso molecolare:
146.01
Codice UNSPSC:
12352108
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98% D
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)