Documenti fondamentali
C36408
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)