Key Documents
C34405
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
4-(Chloroacetyl)catechol
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3COCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4