Documenti fondamentali
C30604
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyryl chloride
99%
Sinonimo/i:
4-Chlorobutanoic acid chloride, 4-Chlorobutyric acid chloride
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.00
Beilstein:
773860
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
824 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
173-174 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)