Documenti fondamentali
C15605
Sigma-Aldrich
4,4′-Dithiodibutyric acid
95%
Sinonimo/i:
3-Carboxypropyl disulfide, Di(4-carboxybutyl) disulfide
About This Item
Formula condensata:
[-S(CH2)3CO2H]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCSSCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4S2/c9-7(10)3-1-5-13-14-6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
YYSCJLLOWOUSHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,4′-Dithiodibutyric acid is an organic sulfur compound, primarily used as a cross-linking agent in the synthesis of polymers and materials.
Applicazioni
4,4′-Dithiodibutyric acid can be used as:
  • A precursor to produce novel polythioester (PTE).
  • A reactant in the production of chemically crosslinked epoxidized natural rubber.
  • An alternative monolayer for protein chips.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A Silvestri et al.
Nanoscale, 9(38), 14730-14739 (2017-09-28)
In the biomedical applications of nanoparticles (NPs), the proper choice of surface chemistry is a crucial aspect in their design. The nature of the coating can heavily impact the interaction of NPs with biomolecules, affect the state of aggregation, and