C011
cis-2-Methyl-5-trimethylammoniummethyl-1,3-oxathiolane iodide
Sinonimo/i:
OXA-22
About This Item
Prodotti consigliati
Colore
yellow
Solubilità
H2O: soluble
methanol: soluble
Stringa SMILE
[I-].C[C@H]1O[C@H](CS1)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.HI/c1-7-10-8(6-11-7)5-9(2,3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-;/m0./s1
TWNAKQKXXMGYQT-WSZWBAFRSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)