BR782030
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782030
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
white, with transparent bottom
Tipo di binding
cell culture treated
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR782030-50EA | 4061834132349 |