BR781720
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless wells
polystyrene
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (U-bottom)
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781720
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
transparent
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)