BR781626
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt Skirt (F-bottom, transparent bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781626
Misura
120 μL
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Colore
white, with transparent bottom
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)