Documenti fondamentali
BR708134
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
25, 50 and 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
PTFE
Descrizione
coiled, with safety handle
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708134
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
~800 mm
Capacità
25, 50 and 100 mL
Descrizione generale
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)