Documenti fondamentali
BR705838
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (100 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
single-channel fixed volume
mechanical
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 705838
Volume puntale
(100 μL)
Caratteristiche e vantaggi
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)