BR705862
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (1000 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Caratteristiche
single-channel fixed volume
mechanical
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 705862
Volume puntale
(1000 μL)
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
298069-500ML | |
W236101-10KG | |
W236101-10KG-K | 4061837806605 |
W236101-1KG | |
W236101-5KG-K | 4061837806629 |
W236101-SAMPLE | |
W236128-100G-K | 4061838093264 |
W236128-1KG-K | 4061834403944 |
W236128-25G-K | 4061838191496 |
W236128-SAMPLE | |
74026-100MG | 4061833973370 |
298069-100ML | 4061826656945 |
298069-5ML | |
W236101-1KG-K | 4061837806612 |
W236101-5KG | |
W236101-SAMPLE-K | 4061837509407 |
W236128-100G | |
W236128-1KG | |
W236128-25G | |
W236128-SAMPLE-K | 4061837509414 |
BR705862-1EA | 4061841857105 |