Documenti fondamentali
BR6749
Discharge valve for Dispensette® S
1 and 2 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 6749
Confezionamento
1 ea of
Capacità
1 and 2 mL
Descrizione generale
Discharge Valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)