Documenti fondamentali
BR65815
BRAND® desiccator
size 250 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Descrizione
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65815
Misura
250 mm
Descrizione generale
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)