BR4600331
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.5-5 mL, with recirculation valve
Sinonimo/i:
bottle top dispensers
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
incremental 0.02 mL
DE-M marking
with recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4600331
Intervallo di volume
0.5-5 mL
Raccordi
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.