BR37413
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 25 mL, accuracy, 0.06 mL
Sinonimo/i:
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS12/21
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
accuracy 0.06 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37413
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)