Z326410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37404
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)