BR30609
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 7 mL, class AS, USP, DE-M
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glass
Caratteristiche
class AS USP, DE-M
DE-M marking
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30609
Capacità
7 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric bulb pipette, 1-mark is used for the accurate measurement of instruments for precision analyses.
- Comprises of marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
- Manufactured according to the DIN EN ISO 648 standards.
- Adjusted to "Ex". Wait time 5 seconds.
- Includes USP batch certificate.
- Also available with USP individual certificate upon request.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.