BR23941
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Caratteristiche
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23941
Campo di misura
accuracy: ±0.05 mL
Volume
50 mL
Capacità
2000 mL capacity(bottle)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)