BR13968
BRAND® Compact BLAUBRAND® Burette
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 50 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
Caratteristiche
class AS DE-M
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 13968
Campo di misura
accuracy: ±0.05 mL
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)