BR23940
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Caratteristiche
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23940
Campo di misura
accuracy: ±0.03 mL
Volume
25 mL
Capacità
2000 mL capacity(bottle)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)