Documenti fondamentali
BR144320
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 16 mm
Sinonimo/i:
Stoppers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiali
silicone
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 144320
Altezza
20 mm
Diam. alla base
12.5 mm
Diametro sommità
16 mm
Descrizione generale
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)