Documenti fondamentali
BR137930
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, double-ended
double-ended, L 37 mm, diam. 8 mm
Sinonimo/i:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
double-ended
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137930
Lunghezza
37 mm
Diametro
8 mm
Descrizione generale
Excellent centering, small contact surface and high turbulence even at low speeds.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)