BR137638
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 15 mm × 38 mm
Sinonimo/i:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Codice UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
crosshead
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137638
Alt. × Diam.
15 mm × 38 mm
Lunghezza
8 mm
Diametro
15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR137638-10EA | 4061831853094 |