BMSH2012E
Benchmark Incu-Shaker™ 10LR Refrigerated Shaking Incubator with nonslip rubber mat
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinonimo/i:
shaker, incubator, incubated shaker, magic clamp, culture
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H2012-E
Parametri
temp. range at Ambient -15 to 60 °C
30-300 rpm speed
Largh. × lungh. × alt.
45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions
Largh. × lungh. piastra
45 cm × 45 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)