Key Documents
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
silica (glass)
Confezionamento
pkg of 200 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1131-10
Diam. particelle
1 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Applicazioni
Bead homogenization
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)