Documenti fondamentali
BLN00018
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClIN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)