BAH369421010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 2.46 mL , 1/2tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1 in. (25 mm), sterile, pack of 10 ea (double wrapped)
Sinonimo/i:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 10 ea (double wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36942-1010
Lungh. × largh.
17.8 cm (7 in.) × 1 in. (25 mm)
Capacità nominale
2.46 mL , 1/2tsp
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
- Ideal for use in multi-zone clean rooms
- FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)