BAH147120200
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 2.1 L (0.56 gal)
Sinonimo/i:
PP funnel, large funnel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14712-0200
Alt. complessiva
9.875 in. (250 mm)
Capacità
2.1 L (0.56 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (21 mm) × 3.4375 in. (88 mm) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
7.8125 in. (198 mm) × 8.125 in. (207 mm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)