Documenti fondamentali
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
Sinonimo/i:
plastic forcep, reusable forceps
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37920-0000
Lunghezza
5 in. (127 mm)
Descrizione generale
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Caratteristiche e vantaggi
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)