T5540
Tweezers
Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Sinonimo/i:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
About This Item
Codice UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ted Pella 5320
Misura
120 mm
Descrizione generale
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)