B90653
N-Butylbenzenesulfonamide
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.35 mmHg ( 150 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
314 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-2-3-9-11-14(12,13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,2-3,9H2,1H3
IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter