B5194
Benzilic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Diphenylglycolic acid
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
Beilstein:
521402
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Gamze Bora-Tatar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5219-5228 (2009-06-13)
In the light of known HDAC inhibitors, 33 carboxylic acid derivatives were tested to understand the structural requirements for HDAC inhibition activity. Several modifications were applied to develop the structure-activity relationships of carboxylic acid HDAC inhibitors. HDAC inhibition activities were