Documenti fondamentali
B43205
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)