B12687
5-Oxo-5-phenylvaleric acid
96%
Sinonimo/i:
4-Benzoylbutyric acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Beilstein:
641947
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?