Key Documents
ANV00098
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-hydroxyquinoline
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrNO
Peso molecolare:
224.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Oc1ccnc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-6-1-2-8-7(5-6)9(12)3-4-11-8/h1-5H,(H,11,12)
XKLBNOHKHRAXKK-UHFFFAOYSA-N