ALD00614
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
84-85 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(CCNC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NOS/c1-9(12)11-7-8-13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
RSOVUTMFSIKQHH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)