ALD00506
Yu Borylation Ligand
≥95%
Sinonimo/i:
2,4-dimethoxyquinoline, Montanine
About This Item
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Stringa SMILE
COC1=CC(OC)=NC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-7-11(14-2)12-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,1-2H3
XSZBLRGKCBUWRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)