Key Documents
ALD00502
Sigma-Aldrich
5-(methylthio)-1,2,3-triazine
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3S
Peso molecolare:
127.17
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
PRNOGQAIIJRVIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1, 2, 3-Triazines have shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by Boger and coworkers utilize this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)