Documenti fondamentali
ALD00404
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenyl Sulfofluoridate
95% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4FNO3S
Peso molecolare:
201.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
36-41 °C
Stringa SMILE
FS(OC1=CC=C(C#N)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
QVLLNLVBRUJXHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)