A79507
3-Aminorhodanine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
NN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C3H4N2OS2/c4-5-2(6)1-8-3(5)7/h1,4H2
ZBUUHLDYMKTVLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
N E Madadi et al.
Bollettino chimico farmaceutico, 130(4), 124-127 (1991-04-01)
Two series of hydrazones were prepared by condensation of various aldehydes with 2-aminorhodanine (series 1) and 2-hydrazino-2-imidazoline (series 2). These compounds showed interesting antiparasitic activities against amoeba, trichomonas, leishmania and plasmodium.