Key Documents
A61004
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-propylamine
95%
Sinonimo/i:
2-Amino-1-methoxypropane, 2-Methoxyisopropylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4065 (lit.)
P. eboll.
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter