A51807
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
99%
Sinonimo/i:
6-Amino-2,4-lutidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
235 °C (lit.)
Punto di fusione
63-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A51807-25G | 4061832541372 |
A51807-100G | |
A51807-1KG | |
A51807-5G | 4061832541389 |