Documenti fondamentali
476986
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide
97%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CH(NH2)CO2H · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +16°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
189 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
Br.N[C@@H](CCBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
JDLMXICGDYZOJH-DFWYDOINSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric acid hydrobromide may be used in the synthesis of metalloaminoacids such as [34S]-enriched methionine (34S-Met), telluromethionine (TeMet) and selenohomolanthionine (SeHLan).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Identification of selenohomolanthionine in selenium-enriched Japanese pungent radish.
Ogra Y, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22(11), 1390-1396 (2007)
In vitro translation with [34S]-labeled methionine, selenomethionine, and telluromethionine.
Ogra Y, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(1), 45-51 (2008)