Documenti fondamentali
94077
Sigma-Aldrich
H-Pro-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinonimo/i:
L-Proline 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
75-150 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
H-Pro-2-ClTrt resin is an acid-labile peptide reagent commonly used to prepare protected peptides by solid-phase peptide synthesis using the Fmoc strategy.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In vitro and ex vivo studies on angiotensin-i converting enzyme (Ace) inhibitory activity of short synthetic peptides
Yakimova B, et al.
Farmacia, 69(2), 307-313 (2021)
Articoli
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids