Documenti fondamentali
936529
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG4-C2-acid
≥95%
Sinonimo/i:
(S)-18-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid, (S)-18-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-19,19-dimethyl-16-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-17-azaicosanoic acid, L-Prolinamide, N-(15-carboxy-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50N4O10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
706.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Colore
White to Beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C([C@@H](NC(CCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C34H50N4O10S/c1-23-30(49-22-36-23)25-7-5-24(6-8-25)20-35-32(43)27-19-26(39)21-38(27)33(44)31(34(2,3)4)37-28(40)9-11-45-13-15-47-17-18-48-16-14-46-12-10-29(41)42/h5-8,22,26-27,31,39H,9-21H2,1-4H3,(H,35,43)(H,37,40)(H,41,42)/t26-,27+,31-/m1/s1
WCMFOLDVYYDUGD-FMVCKAMOSA-N
Applicazioni
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG4-C2-acid is a functionalized von Hippel-Lindau (VHL) ligand. It contains a terminal carboxyl group for conjugation with amine linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)