936146
RUMeIPr
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N(C)C)=C2)C.[Cl-]
Applicazioni
RUMeIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)