938688
ImPy-Dipp-IMes
Sinonimo/i:
5-(2,6-diisopropylphenyl)-2-mesitylimidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Colore
white
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=CC(C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)=CC=CC3=C2.[Cl-]
InChI
1S/C28H33N2.ClH/c1-18(2)24-11-9-12-25(19(3)4)27(24)26-13-8-10-23-16-29(17-30(23)26)28-21(6)14-20(5)15-22(28)7;/h8-19H,1-7H3;1H/q+1;/p-1
BQLNHZQDABCIAO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)